07751
Peptone, mycological No. 2
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Fungal peptone No. 2, Mycological Peptone No. 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine pancreas
Porcine skin
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥1.5%
total nitrogen (N), ≥12%
Conditionnement
pkg of 500 g
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Résidus de calcination
≤15%
Perte
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-6.0 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
Application(s)
microbiology
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable