06295001
Stevia extract
secondary reference standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable