05290
Sterility Indicator (Radiation Sterilization)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Spore Strips (for Radiation Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Radiation Sterilization)
About This Item
Produits recommandés
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Niveau de qualité
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Conditionnement
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Composants
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.