05091
3,5-Dimethylpyrazole
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3