Key Documents
04283
Sigma-Aldrich
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
≥98%
Synonyme(s) :
di-Sodium hydrogen phosphite
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO3 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
Clé InChI
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium phosphite dibasic pentahydrate can be used as an electron donor for the enantioselective transformation of prochiral sulfides to the corresponding optically active sulfoxides catalyzed by Thermocrispum municipale cyclohexanone monooxygenase (TmCHMO) enzyme.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Enantioselective sulfoxidations employing the thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale.
De G G and Franconetti A
Enzyme and Microbial Technology, 113, 24-28 (2018)