Key Documents
01363
Sigma-Aldrich
Neisser′s Methylene Blue Solution
for microscopy
Synonyme(s) :
Methylene Blue Solution according to Neisser
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
MA.02
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Solubilité
soluble, clear
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Adéquation
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
Description générale
Well developed granules of volutin (polyphosphate) may be seen in unstained wet preparations as round refractive bodies within the bacterial cytoplasm. With methylene blue they stain metachromatically, a reddish purple color.
Composants
Zusammensetzung:
Methylenblau 1 g/l, Ethanol (95 %) 50 mL Eisessig 50 mL in Wasser
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles