00505
Methyl acetoacetate sodium salt
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Sodium methyl acetoacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
powder
Impuretés
~0.5% water
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
Clé InChI
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable