Key Documents
11373242910
Roche
dUTP-12-fluorescéine
≥85% (HPLC), suitable for ELISA, suitable for hybridization, solution
Synonyme(s) :
dUTP-12-fluorescéine, dUTP
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
solution
Poids mol.
Mr 1018.4 (fluorescein-12-dUTP-Li4)
Conditionnement
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
ELISA: suitable
hybridization: suitable
Température de stockage
−20°C
Application
Le dUTP-12-fluorescéine est utilisé comme substrat pour :
  • la transférase terminale
  • l′ADN polymérase I (holoenzyme et fragment de Klenow)
  • l′ADN Taq polymérase
  • la transcriptase inverse (par exemple d′AMV et M-MuLV)
Le dUTP-12-fluorescéine a été utilisé pour marquer des extraits nucléaires lors de PCR. Il a également été employé pour remplacer le dTTP dans une réaction de marquage de l′ADN avec amorçage aléatoire ou dans des réactions de translation de coupure, ainsi qu′en PCR. Ce nucléotide sert également de substrat à la transférase terminale lors du marquage des extrémités 3′ et de la réaction TUNEL. Les sondes marquées à la fluorescéine peuvent être utilisées pour l′hybridation in situ avec détection directe par fluorescence ou avec détection par test immunoenzymatique ELISA à l′aide de fragments Fab d′anticorps anti-fluorescéine-AP. Il est possible de procéder à un marquage répété par fluorescence avec du dUTP-6-tétraméthyl-rhodamine (rouge) et du dUTP-6-AMCA (bleu vif).
Qualité
Analyse typique : Au moins 85 % de dUTP-12-fluorescéine (HPLC, % d′aire).
Forme physique
Sel de tétralithium de dUTP-12-fluorescéine.
Stockage et stabilité
Avant ouverture, le réactif est stable entre 15 et 25°C jusqu′à la date de péremption indiquée sur l′étiquette. Une décomposition à hauteur d′environ 5 % peut être observée au bout de 6 mois.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nucleoporin 107, 62 and 153 mediate Kcnq1ot1
imprinted domain regulation in extraembryonic
endoderm stem cells
Sachani SS, et al.
Nature Communications (2018)
Pro-survival redox signalling in progesterone-mediated retinal
neuroprotection
Lopez R, et al.
The European Journal of Neuroscience, 46(1) (2017)
Shang-mian Yie et al.
Human reproduction (Oxford, England), 21(10), 2538-2544 (2006-05-11)
We have previously demonstrated that progesterone has a stimulatory effect on HLA-G gene expression. Because this effect was abolished by the anti-progestin, RU486, we hypothesize that this effect is through receptor-mediated up-regulation of the HLA-G gene. The objective of this