10107921001
Roche
Nuclease S7
Micrococcal nuclease, from Staphylococcus aureus
Synonyme(s) :
s7 nuclease
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Staphylococcus aureus
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
~15,000 U/mg
Conditionnement
pkg of 15,000 U
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
7.5
Conditions d'expédition
wet ice
Application
- Removal of endogenous RNA from in vitro translation systems
- RNA sequencing experiments
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Stockage et stabilité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash