Key Documents
ZLXL52120
Milli-Q
Système de purification d'eau Milli-Q® HX 7120, 230 V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day Type 2 water
Synonyme(s) :
Milli-Q® HX 7120 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JB.11
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® HX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
94 kg operating weight (208 lb)
Résistivité
>5 MΩ-cm, 25°C
H × l × P
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb (Product Water)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm at 25 °C
Description générale
  • Les systèmes Milli-Q® HX 7000 sont conçus pour offrir une eau pure de qualité constamment élevée pour une utilisation ordinaire en laboratoire et pour alimenter les instruments.
  • Le système haut débit Milli-Q® HX 7120 est conçu pour produire jusqu'à 2 400 l/jour d'eau pure de Type 2 à partir d'eau de ville potable. Il est parfait pour les grands laboratoires ou les bâtiments qui abritent des laboratoires.
  • L'eau de ville est d'abord traitée par une cartouche de prétraitement Progard® pour éliminer efficacement les particules, les colloïdes, le chlore libre et réduire la dureté. La purification par osmose inverse (OI) évoluée élimine alors 95 à 99 % des ions et 99 % de l'ensemble des substances organiques dissoutes (> 200 Da), des micro-organismes et des particules. La technologie brevetée E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) évalue automatiquement la qualité de l'eau d'alimentation pour produire un débit constant et optimiser la recirculation de l'eau (entre 45 et 75 %). Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® élimine ensuite les ions restants, jusqu'à atteindre typiquement une résistivité > 5 MΩ·cm (à 25 °C).
  • L'eau pure ainsi traitée est ensuite irradiée par une lampe UV bactéricide avant de pénétrer dans le réservoir de stockage ou le système de stockage, de protection et de distribution SDS 500. Le réservoir SDS 500 préserve la pureté de l'eau stockée. Son filtre évent offre une protection efficace contre les contaminants présents dans l'air et le module de décontamination automatique (ASM) empêche le développement des bactéries et la formation d'un biofilm.
  • L'eau produite par le système Milli-Q® HX 7120 peut ensuite servir à alimenter des instruments ou une boucle de distribution à l'aide d'une pompe de distribution. Ces dispositifs peuvent être intégrés à un système centralisé, offrant un contrôle total de tous les paramètres du système ainsi que des paramètres de la boucle externe de distribution d'eau pure.
  • Le grand écran tactile offre une interface de communication supérieure qui affiche les données principales (statut de la production d'eau, niveaux des stocks, statut de la distribution), le statut d'épuisement des consommables, les alertes, et des assistants pratiques pour guider les utilisateurs lors des procédures de maintenance.
  • Ces systèmes centraux sont équipés de notre fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q® Remote Care, qui fonctionne comme une extension des Services Milli-Q®. Ce service numérique vous permet de gérer votre système à distance et en toute sécurité, soutenant ainsi la productivité de votre laboratoire.
Application
  • L'eau de Type 2 Elix® produite par le système Milli-Q® HX 7120 convient à la préparation des milieux de culture microbiologique, à la préparation de tampons et à la production de réactifs chimiques et biochimiques.
  • Elle peut servir à alimenter des équipements tels que des enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, des laveuses de verrerie, des autoclaves et des générateurs d'hydrogène. Elle peut également servir à alimenter un système d'eau ultra pure (Type 1) Milli-Q®.
  • Étant donné qu'une eau pure de qualité analytique est nécessaire pour un large éventail d'applications en laboratoire, les systèmes Milli-Q® HX 7000 sont parfaits pour tous les types de laboratoires, notamment ceux des secteurs pharmaceutique, clinique, chimique, métallurgique, cosmétique, agro-alimentaire, de l'électronique et de la biotechnologie.
Caractéristiques et avantages
  • Les packs de prétraitement Progard® éliminent efficacement les particules (filtre de 0,5 µm), le chlore libre et les colloïdes de l'eau de ville.
  • Les technologies d'OI évoluée et E.R.A.® optimisent la recirculation de l'eau pour maintenir un débit constant et réduire la consommation d'eau. Les utilisateurs économisent de l'eau et de l'argent, et gagnent du temps.
  • Le module d'EDI Elix® garantit une eau pure de qualité constante avec de faibles coûts d'exploitation.
  • Les lampes UV et la filtration finale offrent un contrôle bactériologique total.
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes
Mode d'action : filtration et UV
Applications : analyses de laboratoire classiques
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Système" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB dans la version de la configuration nord-américaine).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.