Key Documents
ZFTPS4200
Milli-Q
Capteur de niveau
For use with Milli-Q® HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
Synonyme(s) :
Capteur de niveau 26Y 4-20 mA TC
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
4 - 20 mA (Current output)
Matériaux
316L stainless steel
polyoxymethylene (Protection cap )
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
pressure range at 100 mbar (10 bar)
temp. range at 20 - 100 °C
P × L
17 mm × 5 m , Cable
Compatibilité
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Les transmetteurs de la gamme Y donnent la température avec une erreur extrêmement faible, grâce à la compensation numérique d'un circuit de signal tout analogique. Il est donc possible de déterminer un modèle mathématique du zéro de TC (compensation de la température) et du gain de TC de n'importe quel ordre durant le processus d'étalonnage et de le stocker dans le transmetteur avec une résolution de 1,5 K. L'exactitude du produit final dépend donc essentiellement du nombre de tests et de la linéarité de la cellule de mesure.
Avec la gamme 26Y, la cellule de mesure en silicium monocristallin est protégée du milieu de mesure de manière fiable par un diaphragme en acier inoxydable. Le diaphragme en acier est lui-même protégé des effets mécaniques par un capuchon en plastique. Son exactitude et sa stabilité sont exceptionnelles, en raison de son grand diamètre de 17 mm.
Caractéristiques et avantages
  • Extrêmement précis, excellente stabilité à long terme, aucune hystérèse sur la pression.
  • Protection intégrée contre les surtensions et l'inversion de polarité.
  • Classe de protection : IP68.
  • Boîtier compact et robuste en acier inoxydable.
  • Plage de pression allant de 100 mbar à 10 bar (correspondant à une colonne d'eau de 1 m à 100 m).
  • Courant de sortie : 4–20 mA (technologie à 2 fils).
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany