Key Documents
XX2014718
Millipore
Bouchon Millipore pour filtration sous vide
No. 8, 9.5 mm (3/18 in.) hole, Silicone with parylene coating, 5/PK
Synonyme(s) :
Millipore Filtration Stopper, Vacuum Stopper
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
41 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Bouchon perforé n° 8, orifice de 9,5 mm (3/8"), en silicone, avec revêtement en parylène, 5/pqt
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre analytique en acier inoxydable de 25 mm.