Principaux documents
XX1100001
Millipore
Carter de filtration avec vanne à bille PL-1¼", polyoxyméthylène, NPTM/NPTF
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyoxymethylene device
Niveau de qualité
Paramètres
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
Diamètre
2.5 mm
Poids
1.1 kg
Raccords
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tuyaux de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tuyaux de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13