Key Documents
XX1009010
Millipore
Joints Millipore en PTFE pour filtration sous vide
90 mm, 10/PK
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE gasket
Niveau de qualité
Diamètre
90 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire Millipore en verre pour filtration sous vide
Joints en PTFE, 90 mm, 10/bte
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre de Millipore ou pour offrir une autre configuration.
Cet article est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre en verre All-Glass Millipore de 90 mm.