XF3001200
Support de filtration à épifluorescence, 13 mm, acier inoxydable
Epifluorescence Filter Holder, 13mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Support filtre, Support filtre en acier inoxydable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diam. du filtre
13 mm
Surface de filtration
0.7 cm2
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Epifluorescence Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Applications :
Analyse bactériologique par microscopie à épifluorescence