Principaux documents
UFC9010D
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra-15, pour diagnostic in vitro (DIV)
Synonyme(s) :
Dispositif d'ultrafiltration par centrifugation, seuil de coupure de 10 kDa, volume d'échantillon de 15 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Conditionnement
pack of 24 ea (UFC901024D)
pack of 8 ea (UFC901008D)
pack of 96 ea (UFC901096D)
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Technique(s)
centrifugation: suitable (protein concentration and desalting)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
121 mm (4.807 in.)
Diamètre
2.97 cm
Surface de filtration
7.6 cm2
Volume
15 mL
Dimension de pores
10 kDa MWCO
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 15 ml sont des produits de diagnostic in vitro (DIV) autorisés qui sont destinés à concentrer le sérum, les urines, le liquide céphalorachidien et d'autres fluides organiques avant analyse. Ils sont souvent utilisés dans les analyses d'urines pour la protéinurie de Bence Jones afin de diagnostiquer le myélome multiple. Ils servent également à doser des hormones libres (p. ex. les hormones thyroïdiennes ou la testostérone) dans le sérum.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 80 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon.
Le concentré est récupéré dans le réservoir à échantillon du filtre à l'aide d'une pipette, tandis que l'ultrafiltrat est recueilli dans le tube à centrifuger fourni. Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Avec leur membrane verticale et leur butée fixe, les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 15 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation relativement court.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 10 000 Da
  • Concentration du sérum, des urines, du liquide céphalorachidien et d'autres fluides organiques avant analyse
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Concentration de protéines diluées ou prépurifiées à partir d'éluants de colonne
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Dispositif médical de diagnostic in vitro (DIV) portant le marquage de conformité CE
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 10 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Réduction de la polarisation de la concentration grâce à la membrane verticale, pour des temps de centrifugation ultrarapides (à peine 10 à 15 minutes)
  • Membrane thermoscellée minimisant les quantités de matières extractibles en aval
  • Tests d'intégrité réalisés sur 100 % des filtres pour la fiabilité des performances
  • Visualisation pratique de l'échantillon grâce au tube translucide et aux graduations de volume
  • Pipetage direct de l'échantillon (suppression de l'étape de récupération du concentré)
  • Facteurs de concentration élevés (80 × à 100 ×)
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany