Key Documents
UFC210024
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure de 100 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 100 kDa, volume d'échantillon de 2 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Paramètres
2 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
119.7 mm
Diamètre
15.9 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume
2 mL
Dimension de pores
100 kDa MWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 2 ml avec membrane Ultracel® à seuil de coupure de 100 000 Da assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Par exemple, l'IgG (156 kDa) en concentration initiale de 1 mg/ml est généralement retenue à 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 50 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane. Enfin, la présence d'une zone d'arrêt de concentration à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité tout en prévenant les éventuelles pertes d'échantillon. Une étape de centrifugation inverse facile à mettre en œuvre permet de récupérer efficacement l'échantillon concentré (espèces retenues) après le recueil du filtrat.
Le filtre peut être centrifugé dans un rotor à godets oscillants ou à angle fixe. Les filtres Amicon® Ultra de 2 ml sont livrés non stériles et sont à usage unique. Grâce à leur membrane verticale et à la centrifugation inverse, les filtres Amicon® Ultra de 2 ml offrent un taux de récupération maximal pour un temps de centrifugation minimal.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 100 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires
  • Élimination des amorces, purification des produits de PCR, élimination des linkers ou marqueurs macromoléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant HPLC
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
  • Exclusion stérique et fractionnement des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 100 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Concentration d'un volume de 2 ml en un volume de 15 à 70 μl
  • Récupération de 98 % de l'échantillon
  • Traitement rapide : 10 à 30 minutes de centrifugation
  • Zone d'arrêt de concentration
  • Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 4211
Forme physique
Code couleurs : transparent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Contenu apparenté
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.