TN-1L-BK
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
LB-2, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable