Key Documents
TCTP04700
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, 10,0 µm de dimension de pores
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
16 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : TCTP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires, en polycarbonate, recommandé pour les analyses nécessitant une observation de l'échantillon à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages distinctifs pour l'analyse des contaminants en suspension dans l'air et autres particules par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate avec une surface parfaitement lisse permettant une bonne observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Il n'est généralement pas nécessaire de prévoir des filtres appariés en poids, la tare et le poids des résidus secs étant faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules à sa surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse.
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes.
•Les membranes ne sont pas hygroscopiques, d'où un séchage rapide et un temps d'analyse des échantillons réduit.
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire.
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie.
Type de filtration : filtre écran
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débit peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.