Key Documents
TANKPE030
Milli-Q
Cuve de stockage
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Synonyme(s) :
Cuve de stockage en polyéthylène, 30 litres
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polyethylene reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
30 kg operating weight (66.1 lb)
H × l × P
60 cm (23.5 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
Capacité
30 L
Diamètre
38 cm (14.96 in.)
Volume
30 L
30000 mL
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
Description générale
Cette cuve de stockage en polyéthylène (PE) de 30 l préserve la pureté de l'eau stockée, tout en la protégeant efficacement des contaminants présents dans l'air.
Elle convient au stockage de l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D et AFS® Essential.
Application
Cette cuve de stockage en PE apporte une solution fiable pour la conservation de votre eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Format compact, peu encombrant
  • Intégration des toutes dernières évolutions techniques et de fonctionnalités avancées, pour stocker l'eau en préservant sa pureté
  • Cuve en polyéthylène, choisi pour son très faible relargage de substances extractibles
  • Parois opaques bloquant les rayons du soleil, pour prévenir la formation d'algues
  • Surface intérieure lisse, empêchant la formation de biofilm
  • Forme cylindrique, minimisant la surface en contact avec l'eau
  • Base conique permettant une vidange complète et facilitant le rinçage après décontamination
  • Eau pure introduite en continu par le bas de la cuve, empêchant l'absorption du dioxyde de carbone
  • Vanne en façade, pour la distribution manuelle d'eau pure
  • Possibilité de raccorder les vannes de distribution à d'autres équipements de laboratoire
  • Couvercle fermé hermétiquement, empêchant l'air d'entrer dans la cuve
  • Filtre évent (non inclus) protégeant l'eau des contaminants présents dans l'air
  • Trop-plein aseptique, préservant la qualité de l'eau tout en évitant une rétrocontamination par le système d'évacuation
  • Grande ouverture sur le dessus, permettant un nettoyage manuel de la cuve lors d'une procédure de décontamination
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zhongying Gong et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110811-110811 (2020-01-27)
The geometry of nanoparticles plays an important role in their performance as drug carriers. However, the pH-triggered geometrical shape switching of a cationic peptide consisting of isoleucine and lysine is seldom reported. In this work, we designed a cationic peptide
Zhongying Gong et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4323-4332 (2020-01-04)
Patients with cancer have reduced immune function and are susceptible to bacterial infection after surgery, chemotherapy, or radiotherapy. Spherical nanoparticles formed by the self-assembled peptide V6K3 can be used as carriers for poorly soluble antitumor drugs to effectively deliver drugs