Principaux documents
TANKMPK03
Milli-Q
Filtre évent
Prevents contamination of pure water stored in 6/10 L internal storage tanks
Synonyme(s) :
Filtre évent pour cuve interne
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 units
Hauteur
3 cm (1.2 in.)
Dimension de pores
1 μm pore size
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent est conçu pour empêcher les particules et les micro-organismes présents dans l'air de pénétrer dans le réservoir de stockage de l'eau pure. Il se positionne au-dessus du réservoir des cuves de stockage internes de 6 ou 10 litres.
À mesure que le réservoir se vide de son eau, l'air qui y pénètre passe à travers ce filtre évent. Il est important que la cuve soit étanche à l'air en fermant bien le couvercle et que le clapet anti-retour sur le tuyau de trop-plein soit installé. Cela oblige l'air à ne passer que par le filtre évent, ce qui réduit considérablement la contamination atmosphérique entrant dans la cuve.
Pour une utilisation sur les systèmes de purification d'eau Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RiOs-DI®, RiOs-DI® UV et RiOs-DI®.
Application
Ce filtre évent offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
Un filtre membrane absolu pour retenir les particules et les bactéries.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : Purification de l′air
  • Mode d′emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,65 µm. Consulter la section Utilisation du système dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany