Key Documents
SYSTFIXA1
Milli-Q
Équerre de montage mural
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
L'équerre de montage permet d'installer facilement une unité de purification d'eau en hauteur sur un mur, libérant ainsi les paillasses de tout encombrement pour optimiser l'espace du laboratoire et créer un environnement de travail plus efficace.
Cette équerre est compatible avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Caractéristiques et avantages
  • Accessoire facile à installer.
  • Permet de gagner de la place sur la paillasse. 
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany