Principaux documents
SYPK0SIX2
Milli-Q
Cartouche de purification SynergyPak® 2
For Synergy® systems to produce ultrapure water from DI (deionized) water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de purification SynergyPak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace contaminants
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SynergyPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de purification SynergyPak® est conçue pour produire de l'eau ultrapure lorsqu'elle est alimentée en eau Milli-DI® ou désionisée (exempte de particules).
Elle intègre les principales technologies de purification, rigoureusement sélectionnées pour éliminer les contaminants ioniques et organiques et délivrer une qualité d'eau conforme aux besoins de chacune de vos applications.
Cette cartouche doit être remplacée périodiquement lors des opérations de maintenance du système.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Synergy®.
Application
Cette cartouche élimine les contaminants ioniques présents dans l'eau, même à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Cartouche facile et rapide à remplacer
  • Purification par charbon actif, échange d'ions et filtration en profondeur
Informations légales
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany