Key Documents
SX0001301
Millipore
Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 13 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone gasket
Niveau de qualité
Paramètres
121 °C max. temp.
Dimension de pores
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
Compatibilité
for use with Swinnex 13
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Avec les supports filtres Swinnex, choisissez le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres Swinnex en laissant la membrane en place. Clarifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués à la seringue ou raccordez le système en ligne pour filtrer des volumes plus importants.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois tailles différentes pour s'adapter à une multitude de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place pour une filtration stérilisante
SX0001300 – Support filtre Swinnex, 13 mm
SX0002500 – Support filtre Swinnex, 25 mm
SX0004700 – Support filtre Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301 – Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 13 mm
SX0002501 – Joints plats en silicone pour support filtre Swinnex de 25 mm
XX2702510 – Grille support, 25 mm, polypropylène
XX1104715 – Grille support, 47 mm, polypropylène
XX1104707 – Joint torique (5-329) pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 – Joint torique de base pour support filtre Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre Swinnex de 47 mm
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1