Key Documents
SLLS025NS
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophobe
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® en PTFE, Filtre pour seringue Millex-LS, Filtre pour seringue en PTFE de 5,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
19.8 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
5.0 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LS
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® avec membrane (PTFE) hydrophobe Fluoropore :
• Parfaits pour filtrer les échantillons solubilisés dans des solvants organiques, ils permettent aussi d'empêcher les reflux d'humidité atmosphérique dans les applications de mise à pression atmosphérique et d'aération.
• Large compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques.
• Déclinés en différentes tailles de pores (0,20 µm, 0,45 µm et 5,0 µm) et trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins.
• Enveloppe en polypropylène ou polyéthylène haute densité (HDPE) à faible taux d'extractibles.
Produit disponible en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : packs de 50
Références se terminant par NL (-------NL) : packs de 100
Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100. Ces filtres pour seringue comportent un embout de sortie.
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000
Applications :
Extraction de particules fines et clarification de solutions organiques, filtration avec filtre évent, stérilisation de gaz
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleur : couleur naturelle (entrée et sortie)
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany