Key Documents
SKBM04760
Millipore
Filtre membrane en PES
Strat-M®, filter diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Membrane Strat-M®, modèle de test de diffusion transdermique, 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32160907
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Millipore
Strat-M®
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
300 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Membrane Strat-M pour test de diffusion transdermique
Tirez parti de l'uniformité inégalée de la membrane Strat-M – un modèle de synthèse n'utilisant pas l'animal pour test de diffusion transdermique, dont les résultats sont prédictifs de la diffusion dans la peau humaine, et cela sans variabilité d'un lot à un autre, sans problèmes de sécurité et sans restrictions de stockage.
La membrane Strat-M est conçue pour le criblage des produits suivants :
•ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
•substances cosmétiques actives
•formulations
•produits de soins personnels
•pesticides substances chimiques
Corrélation avec la peau humaine
Les tests réalisés avec la membrane Strat-M sont prédictifs de la diffusion dans la peau humaine pour un grand nombre de composés et de formulations. Utilisez l'outil de corrélation des composés pour apprendre dans quelle mesure la membrane Strat-M convient à vos applications.
Des résultats de diffusion reproductibles :
pas besoin de répéter le test chaque fois qu'un nouveau lot de peau arrive dans le laboratoire. La membrane Strat-M est un matériau de synthèse très uniforme qui vous permet de comparer vos résultats de diffusion d'aujourd'hui avec les données obtenues une semaine ou un mois plus tard. En outre, l'uniformité d'un lot à un autre vous donne une clarté sans précédent pour vos données de test, ce qui simplifie l'analyse.
Sensible aux substances stimulantes
La membrane Strat-M possède une perméabilité différentielle en présence de substances stimulantes et est compatible avec les formats de formulation courants, ce qui la rend adaptée à l'optimisation de la formulation.
Le summum de la commodité expérimentale
La membrane Strat-M a été conçue pour un maximum de commodité. La membrane Strat-M est stable à température ambiante et peut être stockée dans un entrepôt pour faciliter l'approvisionnement et le stockage. Chaque membrane est emballée individuellement sous forme de disques pré-découpés et il n'est pas nécessaire de l'hydrater avant utilisation. Il suffit de sortir la membrane Strat-M de sa pochette et de la charger dans une cellule de Franz.
Informations légales
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
Articles
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Protocoles
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Contenu apparenté
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.