Key Documents
SCT123
Millipore
Colorant pour acides nucléiques GelRed®, 10000X dans de l'eau
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonyme(s) :
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
Code UNSPSC :
41105321
Nomenclature NACRES :
NA.31
Forme
liquid
Technique(s)
PCR: suitable
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for nucleic acid staining
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
GelRed est un colorant fluorescent pour acides nucléiques sensible, stable et sans danger pour l'environnement, conçu pour remplacer le bromure d'éthidium (EtBr), extrêmement toxique, lors du marquage de l'ADNdb, de l'ADNsb ou de l'ARN sur les gels d'agarose ou de polyacrylamide. GelRed et EtBr présentent quasiment les mêmes spectres (Figure 1), vous pouvez donc remplacer directement EtBr par GelRed sans changer votre système d'imagerie existant. En outre, GelRed est bien plus sensible que EtBr (Figure 2).
Ce colorant est non cytotoxique et non mutagène à des concentrations bien supérieures aux concentrations de travail servant à la coloration des gels. GelRed a passé avec succès des tests de sécurité environnementale réalisés conformément à la réglementation CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization, selon laquelle GelRed n'est pas considéré comme un déchet dangereux.
Propriétés spectrales
Absorbance : Transilluminateur standard (302 ou 312 nm).
Émission : Bromure d'éthidium, SYBR ou filtre GelStar.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Détection d'acides nucléiques
GelRed est un colorant fluorescent pour acides nucléiques conçu pour remplacer le bromure d'éthidium (EtBr), extrêmement toxique, lors du marquage de l'ADNdb, de l'ADNsb ou de l'ARN sur les gels d'agarose ou de polyacrylamide.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : Transilluminateur standard (302 ou 312 nm).
Émission : Bromure d'éthidium, SYBR ou filtre GelStar.
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
GelRed est un colorant particulièrement stable. Conserver GelRed à température ambiante, à l'abri de la lumière. Une précipitation du colorant peut survenir à basse température, entraînant une baisse du signal ou l'apparition d'un précipité à la surface du gel. Dans ce cas, chauffer la solution à 45-50 °C pendant 2 minutes et vortexer. Conserver à l'abri de la lumière.
Informations légales
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Afficher tout