Principaux documents
SCT118
Sigma-Aldrich
Colorant nucléaire BioTracker NIR694 (DMSO)
Far red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Synonyme(s) :
NIR nuclear stain
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le noyau est un organite délimité par une membrane, présent dans les cellules eucaryotes. Le noyau contient la majeure partie du matériel génétique de la cellule. Ce matériel est organisé sous forme de multiples molécules d'ADN linéaires de grande longueur au sein d'un complexe comprenant un vaste éventail de protéines (telles que les histones), qui forme les chromosomes. Les colorants de l'ADN traditionnellement utilisés en microscopie, comme le DAPI et le Hoechst, requièrent une étape de fixation et ne peuvent être appliqués à l'imagerie de cellules vivantes.
Le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (DMSO) est un colorant rouge lointain qui ne passe pas la membrane cellulaire et présente une grande sélectivité pour les cellules mortes ou dont la membrane est compromise. La coloration est spécifique au noyau dans des cellules et coupes de tissus fixées et perméabilisées et ne nécessite pas de traitement à la RNase. Le colorant peut être excité par des longueurs d'onde de 488 à 647 nm et émet une fluorescence dans le rouge lointain avec un maximum d'émission à 694 nm. Pour la coloration des noyaux de cellules vivantes, nous recommandons le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (eau).
Propriétés spectrales
Absorbance : 662 nm
Émission : 694 nm
Application
Colorant de marquage nucléaire rouge lointain présentant une plus grande photostabilité que les colorants nucléaires fluorescents bleus traditionnels tels que le DAPI et le Hoechst 33342. Le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (DMSO) est fourni sous la forme d'une solution mère 200× dans du DMSO.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 662 nm
Émission : 694 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le colorant nucléaire BioTracker NIR694 (DMSO) entre 2 et 8 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)