Key Documents
SCNY00020
Millipore
Unité de filtration sous vide pour tubes Millipore® Steriflip®
pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Unité de filtration s'adaptant sur un tube à centrifuger Steriflip®, stérile
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Capacité
50 mL
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Dimension de pores
20.0 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Steriflip® est conçue pour s'adapter sur des tubes à centrifuger standards de 50 ml, ce qui évite d'avoir à transférer l'échantillon. Elle est utile pour la stérilisation des solutions aqueuses (jusqu'à 50 ml), la filtration stérilisante de petits lots de milieux de culture, la filtration stérilisante de tampons contenant des constituants protéiques ou micromoléculaires de grande valeur, et l'isolement cellulaire.
Application
Produit réservé à la recherche
L'unité de filtration stérile pour tubes à centrifuger Steriflip® a été utilisée :
  • pour charger des cellules et acquérir des images.
  • pour isoler et cultiver des cellules ganglionnaires rétiniennes (RGC) et des cellules amacrines (AC) de rétines de souris adultes.
  • pour isoler des cellules tumorales après digestion
Caractéristiques et avantages
  • Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
  • Permet de séparer les cellules des débris cellulaires grâce à l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores)
  • Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
  • Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml : évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stephen K Jones et al.
Bio-protocol, 8(7) (2018-05-18)
Whole-lifespan single-cell analysis has greatly increased our understanding of fundamental cellular processes such as cellular aging. To observe individual cells across their entire lifespan, all progeny must be removed from the growth medium, typically via manual microdissection. However, manual microdissection
Bing Guo et al.
Animal models and experimental medicine, 1(2), 134-142 (2019-03-21)
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer in males and the second in females worldwide in 2012. In the past 20 years, strong evidence suggests that cancer stem cells are the main culprit of cancer metastasis, chemotherapy resistance
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use