Key Documents
SCM090
Sigma-Aldrich
Xeno-Free Trypsin/EDTA kit
Consists of Trypsin/0.02% EDTA solution & trypsin neutralizing solution. For routine detachment of cells from standard tissue plasticware & adhesion coated plasticware under animal-free conditions..
Synonyme(s) :
Trypsin-EDTA Kit, Trypsin/EDTA Kit, Xeno-Free Trypsin-EDTA
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Kit sans xénobiotique 0,05 % Trypsine/0,02 % EDTA, The Xeno-Free Trypsin/EDTA kit consists of Trypsin/0.02% EDTA solution & trypsin neutralizing solution.Useful for routine detachment of cells from standard tissue plasticware & adhesion coated plasticware under animal-free conditions..
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
Conditions d'expédition
dry ice
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Le kit sans xéno-contaminants Trypsine/EDTA est composé d'un flacon de solution de 0,05 % trypsine/0,02 % EDTA et d'un flacon de solution de neutralisation de la trypsine. Il est utile de routine pour dissocier les cellules des surfaces de culture tissulaire standards en plastique et des surfaces recouvertes d'un revêtement d'adhérence sans composant d'origine animale.
Forme physique
Flacon de 100 ml d'une solution sans xéno-contaminants de 0,05 % trypsine/0,02 % EDTA (réf. CS207835)
Flacon de 100 ml de solution de neutralisant de la trypsine sans xéno-contaminants (réf. CS207834)
Stockage et stabilité
Ces produits peuvent être conservés à -20 °C jusqu'à leur date de péremption ou à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 mois maximum.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Protocoles
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.