Key Documents
SCC116
Sigma-Aldrich
Ligne cellulaire neuronale GnRH de l'hypothalamus de la souris GT1-7
Mouse
Synonyme(s) :
GT1-7 hypothalamic cell line, GT1-7 neural cell line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Ligne cellulaire neuronale GnRH de l'hypothalamus de la souris GT1-7, GT1-7 cells can be used as an in vitro model of GnRH-secreting neurons of the hypothalamus.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
GT1-7 est une lignée cellulaire immortalisée de neurones GnRH matures de l'hypothalamus de souris. Les neurones GnRH immortalisés ont été générés par l'introduction d'un transgène contenant la région promotrice du gène GnRH couplée à la région codante de l'oncogène antigène T du virus SV40 dans des souris transgéniques1. Les tumeurs hypothalamiques antérieures qui en résultent ont été prélevées sur l'une des souris et les cellules ont été dissociées et clonées. GT1-7 est une lignée clonale de neurones GnRH matures et différenciés qui présentent des niveaux élevés d'ARNm GnRH1 et sécrètent de la GnRH en réponse à la dépolarisation.
L'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) est un neuropeptide synthétisé et libéré par les neurones GnRH au sein de l'hypothalamus et est nécessaire au développement et au fonctionnement normal de la reproduction. La rareté et la dispersion des neurones GnRH dans l'hypothalamus rostral rendent difficile l'étude biologique des cellules.
Description de la lignée cellulaire
Lignée cellulaire neurale
Application
Catégorie de recherche
Endocrinologie
Neurosciences
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé aux seules fins de recherche interne à but non commercial, conformément aux modalités de la convention d'usage restreint ("Restricted Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Qualité
• Chaque flacon contient ≥ 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules ont été testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel PCR Comprehensive CLEAR de souris/rat de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules ont été testé négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
P L Mellon et al.
Neuron, 5(1), 1-10 (1990-07-01)
By genetically targeting tumorigenesis to specific hypothalamic neurons in transgenic mice using the promoter region of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) gene to express the SV40 T-antigen oncogene, we have produced neuronal tumors and developed clonal, differentiated, neurosecretory cell lines. These
W C Wetsel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(9), 4149-4153 (1992-05-01)
Mammalian reproduction is dependent upon intermittent delivery of luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) to the anterior pituitary. This mode of secretion is required to sensitize maximally the gonadotrophs to LHRH stimulation and to regulate gonadotropin gene expression. While LHRH secretion is
W C Wetsel et al.
Endocrinology, 129(3), 1584-1595 (1991-09-01)
An immortalized hypothalamic neuronal cell line was recently developed by genetically targeting the expression of the simian virus-40 large T-antigen in LHRH neurons. These GT1 cells were subcloned to GT1-1, GT1-3, and GT1-7 cells, and they have been shown to
Z Liposits et al.
Endocrinology, 129(3), 1575-1583 (1991-09-01)
An immortalized LHRH cell line has recently been developed by genetically targeting these neurons for tumorigenesis. One of the subclones, the GT1-7 cells, was characterized at both the light and electron microscopic levels to study the cellular and subcellular organization
A small-molecule degrader of TET3 as treatment for anorexia nervosa in an animal model.
Lv, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 120, e2300015120-e2300015120 (2023)