We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
S200B02RE
Flacon de réception Stericup Quick Release
capacity 250 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SC00B02RE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene bottle
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Stericup®
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Hauteur
102 mm
Capacité
250 mL
Diamètre
45 mm
Raccords
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Compatibilité
for use with Steritop Filter Units
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les flacons de réception Stericup® sont équipés d'un bouchon à fermeture par clic particulièrement fiable qui assure une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches. Une butée tactile confirme que le bouchon du flacon de réception est parfaitement fermé, et une zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception permet d'étiqueter les solutions de façon pratique.
Ce flacon de réception Stericup® avec une ouverture de 45 mm offre une capacité de 250 ml.
Application
- Milieux de culture cellulaire +/- additifs
- Tampons
- Solutions biologiques
Caractéristiques et avantages
- Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches—et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
- Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
- Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
- Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Les clients ont également consulté
-
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Helpful?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 answer-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Helpful?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Typically 3 years from sterilization.
Helpful?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf