Key Documents
QTUM00ICP
Milli-Q
Cartouche de polissage Quantum® ICP
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Quantum®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Quantum®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<10 ppb
Capacité
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Quantum® ICP est homologuée pour délivrer une qualité d'eau adaptée à l'analyse des éléments traces (en parties par billion voire moins) présents dans l'eau d'alimentation ultrapure. À la fois efficace et pratique, ce dispositif compact donne accès à de l'eau ultrapure fraîchement purifiée à la sortie des systèmes Milli-Q® Element (modèles de 2001 à 2009) et Q-POD® Element. La cartouche est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles. La cartouche de polissage Quantum® ICP s'utilise avec les systèmes Milli-Q® Element (modèles de 2001 à 2009) et Q-POD® Element.
Application
Cette cartouche de polissage est spécialement conçue pour l'analyse des éléments traces et ultratraces (ICP-MS, GF-AAS, IC).
Caractéristiques et avantages
  • Consommables Milli-Q® d'origine pour le remplacement de la cartouche de polissage Quantum® ICP (référence QTUM00ICP)
  • Produit spécialement conçu pour l'analyse des éléments traces (en parties par billion voire moins)
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany