Principaux documents
PXB050A50
Millipore
Cassette Pellicon® XL avec membrane Biomax®
filtration area 50 cm2, NMWCO 50 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 50 kDa 0.005 m2
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
50 cm2
Surface nominale de la membrane
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
pH
1 –14
Conditions d'expédition
ambient
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type A (serré)
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany