Key Documents
PRPK0L0S1
Milli-Q
Pack de prétraitement PrePak L1
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement PrePak
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
Conditionnement
pkg of 1 unit
Dimension de pores
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Compatibilité
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Un bon prétraitement est essentiel à l'obtention de la qualité d'eau finale souhaitée. Le choix du prétraitement dépend du débit de l'eau d'alimentation. Le PrePak L1 prétraite l'eau de ville en la débarrassant des grosses particules, des composés organiques et du chlore libre. Il s'utilise avec les grands systèmes de purification d'eau, en complément des packs de prétraitement Progard® TL du système.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix® 20/35/70/100 et RiOs 30/50/100/150/200.
Application
Permet une protection optimale de la membrane d'osmose inverse (OI).
Caractéristiques et avantages
  • Optimise la durée de vie et les performances du système.
  • Élimine les particules par filtration en profondeur sur lit à granulométrie de 0,5 μm.
  • Contient du charbon actif pour éliminer le chlore.
  • Le charbon actif imprégné d'argent a une double action : il réduit le taux de chlore libre et offre une protection bactériostatique.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany