PR0G000T3
Pack de prétraitement Progard® T3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard®
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Résidus halogénés
<1 ppm (Cl2)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Direct
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement Progard® T3 optimise la durée de vie et les performances de votre système.
Il est très important de remplacer les consommables conformément aux indications du système pour que ses performances restent conformes aux spécifications.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Direct.
Application
Caractéristiques et avantages
- Le pack de prétraitement Progard® T3 est constitué de polypropylène et d'EPDM.
- Il convient au traitement de l'eau du robinet ayant un indice de densité du limon (Silt Density Index, SDI) < 5 et un taux de Cl2 < 1 ppm.
- Le charbon actif naturel possède une grande surface spécifique et une haute cinétique d'adsorption, tolérant une eau d'alimentation contenant jusqu'à 1 ppm de chlore.
- Le média de filtration en profondeur présente une grande capacité et une rétention optimisée, tolérant une eau d'alimentation ayant un SDI inférieur ou égal à 5.
- Ce pack contient des polyphosphates spécialement sélectionnés pour éviter l'encrassement de la membrane, sans relargage d'ions.
- Le pack de prétraitement T3 intègre la technologie RFID ; l'étiquette e-Sure permet ainsi une traçabilité totale. Cette technologie permet de visualiser instantanément les paramètres du conditionnement, tout en garantissant la sécurité d'emploi et les performances du système.