PLTK02510
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 30 kDa
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 30 kDa
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable