Key Documents
PLAC04710
Millipore
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 1 kDa
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, NMW de 1 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
17.3 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
1 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et dimensions de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. La microstructure hydrophile serrée des membranes Ultracel assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
•Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Code du filtre : PLAC
Présentation du dispositif : disques d'ultrafiltration
Type de filtre : ultrafiltration
Application
Membrane Ultracel en cellulose régénérée, NMWCO de 1 kDa, 47 mm de diamètre
Informations légales
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable