P3C010C00
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® de 10 kDa, séparateur C, 88 cm2
filtration area 88 cm2, NMWCO 10 kDa
Synonyme(s) :
Cassette Pellicon® 3 à membrane Ultracel®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
0.8 cm (0.33 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
88 cm2
Surface de la membrane
88 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
pH
2-13
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Ultracel® est conçue pour la filtration de protéines thérapeutiques (telles que les anticorps monoclonaux) et de protéines recombinantes et non recombinantes.
Le dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3C010C00 présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 10 kDa, une surface de filtration de 88 cm2, une membrane PLCGC et des dimensions de 2,4 cm (H) × 17,8 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
- Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
- Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
- Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
- Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
- Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
- Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
- Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais