Key Documents
NY6000010
Millipore
Filtre filet en nylon
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membranes en nylon, dimension de pores de 60,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filtre, L × l
30 cm × 3 m
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
41 % porosity
60.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : NY60
Les filtres de Nylon sont compatibles avec une vaste gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Les filtres membranes en nylon à dimensions de pores allant de 0,20 à 1,2 µm, et 2) les filtres filets tissés avec des mailles de 5 à 180 µm.
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; qualité des peintures ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Type de membrane : Filtre filet
Application
  • Collecte d'algues et de cellules
  • Analyse des particules
  • Filtration de grosses particules
  • Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
  • Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
  • Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13