Key Documents
NY2004700
Millipore
Filtre filet en nylon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en nylon, 20,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
55 μm
Dimension de pores
14 % porosity
20.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : NY20
Les filtres de Nylon sont compatibles avec une vaste gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Les filtres membranes de Nylon à dimensions de pores allant de 0,20 à 1,2 µm, et 2) les filtres filets tissés à mailles de 5 à 180 µm.
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en Nylon (NY054700) et couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistant aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Type de membrane : Filtre filet
Application
  • Collecte d'algues et de cellules
  • Analyse des particules
  • Filtration de grosses particules
  • Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
  • Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
  • Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Patrícia C Henriques et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(18), 21020-21035 (2020-04-03)
Graphene-based materials (GBMs) have been increasingly explored for biomedical applications. However, interaction between GBMs-integrating surfaces and bacteria, mammalian cells, and blood components, that is, the major biological systems in our body, is still poorly understood. In this study, we systematically
Hua Deng et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 258, 113658-113658 (2019-12-16)
Microplastics pollution in the environment is closely determined by the surrounding industrial and human activities. In present study, we investigated microplastics in water and sediment samples collected from a textile industrial area in Shaoxing city, China. The abundance of microplastics
Lei Su et al.
Chemosphere, 252, 126567-126567 (2020-05-24)
Microplastic pollution is an important issue for environmental management as their ubiquity in marine and freshwaters has been confirmed. Pollution sources are key to understanding how microplastics travel from land to open oceans. Given that information regarding microplastic transport from
Bingxu Nan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113865-113865 (2020-01-01)
Compared to marine microplastics research, few studies have bio-monitored microplastics in inland waters. It is also important to understand the microplastics' uptake and their potential risks to freshwater species. The Australian glass shrimp Paratya australiensis (Family: Atyidae) is commonly found