NA29
Anti-p16 (Ab-1) Mouse mAb (DCS-50.1/H4)
liquid, clone DCS-50.1/H4, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DCS-50.1/H4, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
U2OS cells
Saos-2 cells or bladder tissue
Autres remarques
Lukas, J., et al. 1995. Nature375, 503.
Cheng, J.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 5547.
Jen, J., et al. 1994. Cancer Res.54, 6353.
Kamb, A., et al. 1994 Science264, 436.
Nobori, T., Miura, K., et al. 1994. Nature368, 753.
Okamoto, A., Demetrick, D.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 11045.
Serrano, M., et al. 1993. Nature366 704.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable