MR-122
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.71
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryo(s)
Informations légales
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable