MPXPVER-K25
Kit de vérification des performances MAGPIX, 25 utilisations
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
HB.01
Produits recommandés
Gamme de produits
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Description générale
Tous les instruments xMAP doivent faire l'objet d'un étalonnage et de tests de vérification des performances réguliers, afin d'assurer le bon fonctionnement du système et l'exactitude des données. L'instrument MAGPIX utilise un kit d'étalonnage et un kit de vérification. Chaque kit permet 25 utilisations.
Application
Destiné à une utilisation avec le système MAGPIX®
Autres remarques
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Informations légales
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable