Principaux documents
MP0DSYS3A
Millipore
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonyme(s) :
Process Scale Holders 3 Racks
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Matériaux
316L stainless steel
silicone seal
Description
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; Gemü® valves
Raccords
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Compatibilité
for use with Pod Filters
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
BR88615BR88635BR88610
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 88630
manufacturer/tradename
BRAND 88615
manufacturer/tradename
BRAND 88635
manufacturer/tradename
BRAND 88610
I.D.
4 mm
I.D.
2 mm
I.D.
4 mm
I.D.
-
Application
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; Gemü® valves
Informations légales
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology