Principaux documents
MIX0200LSPB04
Millipore
Ensemble Agitateur à usage unique Mobius® MIX200 avec des ports à échantillons sans aiguille et un port à poudre de 4" (bronze)
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Paramètres
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
Hauteur
84.0 cm (33.0 in.)
Largeur
63.5 cm (25.0 in.)
Profondeur
63.5 cm (25 in.)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany