Principaux documents
MHA00PRY2
Millipore
Bouillon ''Preservative Resistant Yeast'' (Levures résistantes aux conservateurs)
capacity 2 mL, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
Synonyme(s) :
Bouillon PRY
About This Item
Code UNSPSC :
41106226
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
9 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
Entrée
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH
3.6±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
yeasts
Description générale
Le bouillon Preservative Resistant Yeast (PRY) est utilisé pour la détection des levures résistantes aux conservateurs dans les analyses de l'eau et des boissons réalisées à l'aide de la méthode de filtration sur membrane. Le bouillon PRY est un milieu sélectif à faible pH pour la détection des micro-organismes causant la détérioration des aliments, utilisé dans les tests sur les boissons et l'eau. Il est utilisé pour l'isolement sélectif et le dénombrement des espèces de Zygosaccharomyces.{16} Le milieu empêche la croissance d'autres levures, telles que Saccharomyces cerevisiae, qui tolèrent des niveaux plus faibles de conservateurs alimentaires couramment utilisés. La détérioration des aliments résultant de la croissance de la levure Zygosaccharomyces est largement répandue, ce qui a entraîné des pertes économiques importantes pour l'industrie alimentaire. L'extrait de levure dans le milieu fournit les nutriments essentiels, tandis que le mannitol agit comme source de glucides pour les processus de fermentation ; les colonies apparaissent en jaune.
Application
Le bouillon PRY est un milieu sélectif à faible pH pour la détection des micro-organismes causant la détérioration des aliments dans les boissons, la bière, l'eau en bouteille, le cidre, les boissons sans alcool (BRSA), les boissons pour sportifs et le vin. Ce milieu trouve des applications en clinique ainsi que dans les cosmétiques, les analyses environnementales, l'agro-alimentaire et le contrôle qualité (QC) industriel.
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Durée d'incubation : 24 à 48 h
Température d'incubation : 30 °C
Milieu de culture
Preservative Resistant Yeast (Levures résistantes aux conservateurs)
Remarque sur l'analyse
Les colonies apparaissent en jaune.
Micro-organismes cibles : levures, résistantes aux conservateurs
Organismes de QC
Z. bailii (ATCC 58445)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zygosaccharomyces lentus: a significant new osmophilic, preservative-resistant spoilage yeast, capable of growth at low temperature
Steels H et al.
Journal of Applied Microbiology, 87(4), 520-527 (1999)
James SA and Stratford M
Yeasts in Food, 171-191 (2003)