Principaux documents
MFGL04GF3
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule de remplissage final Millipak®
non-sterile (non-sterilized), Millipak® Final Fill 40, pore size 0.22 μm
Synonyme(s) :
Filtre pour remplissage final Millipak® 40
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone device
polysulfone support
Niveau de qualité
Agence
certified by the ISO 9001:2015 (Quality Management Systems)
meets requirements for EP 2.6.14
meets requirements for JP 4.01
meets requirements for USP 85
Stérilité
irradiated
non-sterile (non-sterilized)
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 40
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
bag of 3 × double easy-open bag
Paramètres
1.0 L/min flow rate at 0.69 bar
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 25 °C (Forward)
50 psi max. differential pressure (3.5 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. inlet pressure (4.1 bar) at 25 °C
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 25 °C
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
3.4 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
200 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Point de bulle
≥50 psi (3450 mbar), air with water at 23 °C
Raccords
3/4 in. inlet connection
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet connection (sanitary flange)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore®, qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres" tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6), et validé sur la base des critères en matière d'injections parentérales de larges volumes, tels qu'ils sont détaillés dans la section "Injections de matières particulaires" de l'USP <788>.
Méthode de stérilisation
L'intégrité et la rétention du dispositif est maintenue après 3 cycles d'autoclave de 90 minutes à 126 °C. Les dispositifs peuvent supporter une dose ? 40 kGy lors d'une exposition aux rayons gamma.
Remarque sur l'analyse
Rétention quantitative de 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta, souche ATCC® 19146, conformément à la méthodologie AST F838.
Autres remarques
L'effluent répond aux critères d'acceptation du chapitre <788> de l'USP concernant les grands volumes de solutions parentérales.
Informations légales
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.