MAMCS9610
Plaque de recueil de 96 puits
Clear, Sterile, Culture Tray clear, Styrene device, 100uL volume, 10 plates
Synonyme(s) :
96-well reservoir, Collection vessel, Sample collection tray
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
100 μL sample volume (per well)
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Plaques de filtration HTS
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à code-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher la moindre contamination pendant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Ces plaques de filtration sont disponibles en plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
- La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit spécifiquement la variabilité de l'intensité du bruit de fond et du signal dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques
- La conception multipuits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire – Support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique classiques, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plaque de culture peut être utilisée pour divers tests cellulaires, notamment des criblages, des tests de toxicité et des tests de transport.
Application
Dosages
Forme physique
Autres remarques
Les clients ont également consulté
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.