MABT153
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 4D7.1
Synonyme(s) :
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Aggrecan Antibody (full length), clone 4D7.1, clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Aggrecan (full length) in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable